Fluoruro di cadmio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cadmium fluoride
Purity: 99.99%
CAS No.: 7790-79-6
Molecular Formula: CdF2
Formula Weight: 150.40
Physical Form: Powder
Density: 6.64
Melting Point: 1100°
Boiling Point: 1758°
Merck Reference: 14,1619
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010919
Formula:
CdF₂ Peso molecolare: 150.41 g/mol Punto di ebollizione: 1758 °C Punto di fusione: 1100 °C Densità: 6.64 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010919 CAS Number: 7790-79-6 EINECS: 232-222-0 UN: 2570 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,1619 |