Stampa…
Cadmio (II) carbonato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15812.0B A15812.18 A15812.30
A15812.0BEA 243 EUR
A15812.0B A15812.18 A15812.30
Cadmio (II) carbonato ≥97%
Cadmio (II) carbonato
Purity: 97% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Odour: Odourless Melting Point: 500° dec. UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Formula: CCdO₃
Punto di fusione: 500 °C (dec.)
Densità: 4,26
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010918
CAS Number: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1616