Stampa…
Cadmio (II) carbonato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
10660.09 10660.18
10660.09EA 59.4 EUR
10660.09 10660.18
Cadmio (II) carbonato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Cadmio (II) carbonato
Purity: 99.998% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Physical Form: Powder Density: 4.26 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,1616 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Formula: CCdO₃
Peso molecolare: 172,42 g/mol
Punto di fusione: 500 °C (dec.)
Densità: 4,26
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010918
CAS Number: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1616