Cadmio (II) carbonato, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
CCdO₃ Punto di fusione: 343…412 °C (dec.) Densità: 5,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010918 CAS Number: 513-78-0 EINECS: 208-168-9 UN: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01652 |
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | 60.0 to 63.0 % (Cd) |