Stampa…
Zinco cloruro ≥97%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
29126.294EA 46.7 EUR
29126.294 29126.363
Zinco cloruro ≥97%, TECHNICAL
Zinco cloruro
Formula: ZnCl₂
Punto di ebollizione: 732 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 283 °C
Densità: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011295
CAS Number: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm