Stampa…
Zinco cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08816.0250 1.08816.1000 1.08816.9025
1.08816.0250EA 60.2 EUR
1.08816.0250 1.08816.1000 1.08816.9025
Zinco cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Zinco cloruro
Formula: ZnCl₂
Punto di ebollizione: 732 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 283 °C
Densità: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011295
CAS Number: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Visualizza i codici
Solubility 4320 g/l (25 °C)
Melting Point 283 °C
Molar Mass 136.30 g/mol
Bulk Density 1400 - 1800 kg/m3
Boiling Point 732 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (428 °C)
Density 2.91 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material