Zinco cloruro, anidro 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
Odour: Odourless
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Formula:
ZnCl₂ Punto di ebollizione: 732 °C Punto di fusione: 290 °C Densità: 2,91 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011295 CAS Number: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 14,10132 |