Zinco cloruro, anidro ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
Physical Form: Lump
Density: 2.91
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Formula:
ZnCl₂ Punto di ebollizione: 732 °C Punto di fusione: 290 °C Densità: 2,91 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011295 CAS Number: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 14,10132 |