Stampa…
Zinco cloruro, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Ampuled under argon
44198.06 44198.14 44198.22
44198.06EA 89.8 EUR
44198.06 44198.14 44198.22
Zinco cloruro, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Zinco cloruro
Purity: 99.999% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: ZnCl2 Formula Weight: 136.29 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.91 Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Formula: ZnCl₂
Punto di ebollizione: 732 °C
Punto di fusione: 290 °C
Densità: 2,91
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011295
CAS Number: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132