Zinco cloruro, anidro 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
ZnCl₂ Punto di ebollizione: 732 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 293 °C Densità: 2,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011295 CAS Number: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 13,10185 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |