Zinco cloruro 99.99% (trace metals basis), extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Formula:
ZnCl₂ Punto di ebollizione: 732 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 293 °C Densità: 2,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011295 CAS Number: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 13,10185 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |