Stampa…
Zinco cloruro 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
196840010 196840050 196840025 196840100
ACRO196840010EA 78 EUR
ACRO196840010 ACRO196840050 ACRO196840025 ACRO196840100
Zinco cloruro 98+%, extra puro
Zinco cloruro
Formula: ZnCl₂
Punto di ebollizione: 732 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 293 °C
Densità: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011295
CAS Number: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤30 ppm