Mercurio (II) cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: HgCl2
Formula Weight: 271.50
Refractive Index: 1.859
Odour: Odourless
Boiling Point: 302°
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Formula:
HgCl₂ Punto di ebollizione: 302 °C Punto di fusione: 280…282 °C Densità: 5,4 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011041 CAS Number: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5876 |