Mercurio (II) cloruro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: Cl2Hg
Formula Weight: 271.50
Physical Form: Powder
Density: 5.4
Refractive Index: 1.8590
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 280-282°
Boiling Point: 302°
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Formula:
HgCl₂ Punto di ebollizione: 302 °C Punto di fusione: 280…282 °C Densità: 5,4 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011041 CAS Number: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5876 |