Stampa…
Mercurio (II) cloruro 99.5+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
423931000 423935000 423930025
ACRO423931000EA 56.1 EUR
ACRO423931000 ACRO423935000 ACRO423930025
Mercurio (II) cloruro 99.5+% ACS
Mercurio (II) cloruro
Formula: HgCl₂
Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 277 °C
Densità: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011041
CAS Number: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
Solubility (in ethyl ether) Passes test
Iron (Fe) ≤20 ppm
Residue after reduction ≤0.02 %