Mercurio (II) cloruro 99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
HgCl₂ Punto di ebollizione: 302 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 277 °C Densità: 5,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011041 CAS Number: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05901 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals (May contain black particles) |
Titration Complexometric | ≥99.4 % |