Stampa…
Dicloruro di dimercurio 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dimercury dichloride, Mercurous chloride, Calomel
213120050 213121000 213125000
ACRO213120050EA 35.4 EUR
ACRO213120050 ACRO213121000 ACRO213125000
Dicloruro di dimercurio 99+%, extra puro
Dicloruro di dimercurio
Formula: Cl₂Hg₂
Peso molecolare: 472,09 g/mol
Punto di ebollizione: 384 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 400 °C (subl.)
Densità: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011043
CAS Number: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05951
Visualizza i codici
Appearance Off-white Powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %