Stampa…
Cadmio cloruro, ultra dry ≥99.996% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cadmium chloride
Ampuled under argon
42852.04 42852.09 42852.18 42852.30
42852.04EA 42.6 EUR
42852.04 42852.09 42852.18 42852.30
Cadmio cloruro, ultra dry ≥99.996% (metals basis)
Cadmio cloruro
Purity: 99.996% CAS No.: 10108-64-2 Molecular Formula: CdCl2 Formula Weight: 183.32 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.047 Melting Point: 568° Boiling Point: 960° Merck Reference: 14,1617 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010916
Formula: CdCl₂
Peso molecolare: 183.32 g/mol
Punto di ebollizione: 960 °C
Punto di fusione: 568 °C
Densità: 4.047
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010916
CAS Number: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1617