Cadmio cloruro, anidro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 10108-64-2
Molecular Formula: CdCl2
Formula Weight: 183.32
Physical Form: Powder
Density: 4.047
Melting Point: 568°
Boiling Point: 960°
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010916
Formula:
CdCl₂ Punto di ebollizione: 960 °C Punto di fusione: 568 °C Densità: 4,047 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010916 CAS Number: 10108-64-2 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1617 |