Stampa…
Cadmio cloruro, anidro ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cadmium chloride
315271000 315270050 315275000
ACRO315271000EA 116 EUR
ACRO315271000 ACRO315270050 ACRO315275000
Cadmio cloruro, anidro ACS
Cadmio cloruro
Formula: CdCl₂
Peso molecolare: 183,32 g/mol
Punto di ebollizione: 960 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 568 °C
Densità: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010916
CAS Number: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.01 %