Stampa…
Cadmio cloruro 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
296330050 296330250
ACRO296330050EA 50.1 EUR
ACRO296330050 ACRO296330250
Cadmio cloruro 99.99% (trace metals basis)
Cadmio cloruro
Formula: CdCl₂
Punto di ebollizione: 967 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 568 °C
Densità: 4,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010916
CAS Number: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %