Zinco bromuro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
Br₂Zn Punto di ebollizione: 670…680 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 394 °C Densità: 4,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011294 CAS Number: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,10182 |
Solubility | 4470 g/l (20 °C) |
Melting Point | 394 °C |
Molar Mass | 225.2 g/mol |
Boiling Point | 697 °C (1013 mbar) |
Density | 4.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Hill Formula | Br2Zn |
Chemical Formula | ZnBr2 |