Zinco bromuro, anidro ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 99.999%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2
Formula Weight: 225.19
Physical Form: Lumps, Packaged under argon
Density: 4.201
Refractive Index: 1.5452
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 394°
Boiling Point: 650°
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Formula:
Br₂Zn Punto di ebollizione: 650 °C Punto di fusione: 394 °C Densità: 4,201 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011294 CAS Number: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10129 |