Zinco bromuro, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Zinc (II) bromide
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2
Formula Weight: 225.19
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.201
Refractive Index: 1.5452
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 394°
Boiling Point: 650°
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Formula:
Br₂Zn Peso molecolare: 225,2 g/mol Punto di ebollizione: 650 °C Punto di fusione: 394 °C Densità: 4,201 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011294 CAS Number: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10129 |