Stampa…
Zinco bromuro 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Zinc (II) bromide
212770025 212770100 212770500
ACRO212770025EA 36.5 EUR
ACRO212770025 ACRO212770100 ACRO212770500
Zinco bromuro 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Zinco bromuro
Formula: Br₂Zn
Peso molecolare: 225.2 g/mol
Punto di ebollizione: 670…680 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 394
Densità: 4.22 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011294
CAS Number: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %