Stampa…
Zinco bromuro, anhydrous 98%, extra_pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Zinc (II) bromide
202101000 202105000 202100025
ACRO202101000EA 43.5 EUR
ACRO202101000 ACRO202105000 ACRO202100025
Zinco bromuro, anhydrous 98%, extra_pure
Zinco bromuro
Formula: Br₂Zn
Peso molecolare: 225.2 g/mol
Punto di ebollizione: 697 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 394 °C
Densità: 4.22 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011294
CAS Number: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤2 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm