Mercurio (II) bromuro ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
Br₂Hg Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 236 °C Densità: 6,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011040 CAS Number: 7789-47-1 EINECS: 232-169-3 UN: 1634 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05900 |
Assay (complexometric) | ≥ 99.0 % |
Insoluble matter (in methanol) | ≤ 0.05 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.25 % |
Residue after reduction | ≤ 0.02 % |
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur | 322 °C (1013 hPa) (sublimed) |
Vapor Pressure | 3.0 hPa (150 °C) |
Density | 6.1 g/cm3 (25 °C) |
pH | 4.5 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |