Mercurio (II) bromuro ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 7789-47-1
Molecular Formula: Br2Hg
Formula Weight: 360.40
Physical Form: Powder
Density: 6.05
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 236°
Boiling Point: 322-325° subl.
Solubility: Soluble in hot alcohol, methanol, HCl, HBr
Merck Reference: 14,5875
UN No.: 1634
MDL No.: MFCD00011040
Formula:
Br₂Hg Punto di ebollizione: 322…325 °C (subl.) Punto di fusione: 236 °C Densità: 6,05 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011040 CAS Number: 7789-47-1 EINECS: 232-169-3 UN: 1634 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5875 |