Mercurio (II) bromuro 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Br₂Hg Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 236 °C Densità: 6,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011040 CAS Number: 7789-47-1 EINECS: 232-169-3 UN: 1634 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05900 |
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤2000 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in methanol) |