Cadmium(II) bromide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-42-6
Molecular Formula: CdBr2
Formula Weight: 272.22
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.192
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 567°
Boiling Point: 863°
Merck Reference: 14,1615
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00015996
Formula:
Br₂Cd Punto di ebollizione: 863 °C Punto di fusione: 567 °C Densità: 5,192 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015996 CAS Number: 7789-42-6 EINECS: 232-165-1 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1615 |