Stampa…
Argento solfato ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
21592.154EA 345 EUR
21592.154 21592.234
Argento solfato ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Argento solfato
Formula: Ag₂SO₄
Punto di ebollizione: 1085 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 655 °C
Densità: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003407
CAS Number: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98.5 %
Solution in water Passes test
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm