Stampa…
Argento solfato ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Disilver sulphate
21589.153EA 196 EUR
21589.153 21589.233
Argento solfato ≥98%, TECHNICAL
Silver sulphate
Formula: Ag₂SO₄
Peso molecolare: 311,8 g/mol
Punto di ebollizione: 1085 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 655 °C
Densità: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003407
CAS Number: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=9367d53ccabf2b3585d2283f37dc5dfca622d275&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %