Argento solfato, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
Ag₂SO₄ Punto di ebollizione: 1085 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 655 °C Densità: 5,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS Number: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08603 |
|
Solubility | 8 g/l (25 °C) |
Melting Point | 655 °C |
Molar Mass | 311.8 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 5.45 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 6 (5 g/l, H2O, 25 °C) |