Stampa…
Argento solfato ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
31494-100G 31494-25G
31494-100GEA 829.99 EUR
31494-100G 31494-25G
Argento solfato ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Argento solfato
Formula: Ag₂SO₄
Punto di ebollizione: 1085 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 655 °C
Densità: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003407
CAS Number: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter and silver chloride Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 150 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %