Argento solfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Pericolo
|
Formula:
Ag₂SO₄ Punto di ebollizione: 1085 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 655 °C Densità: 5,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS Number: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 Merck Index: 13,08603 |
|
Assay | min. 99.5 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter and Chloride | max. 0.02 % |
Nitrate (NO3) | max. 0.01 % |
Substances not Precipitated by HCl | max. 0.03 % |