Argento solfato ≥99.99% (metals basis) Ag ≥ 68.9%, Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 10294-26-5
Molecular Formula: Ag2O4S
Formula Weight: 311.80
Physical Form: Powder
Density: 5.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 657°
Boiling Point: 1085° dec.
Merck Reference: 14,8529
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003407
Formula:
Ag₂SO₄ Punto di ebollizione: 1085 °C (dec.) Punto di fusione: 657 °C Densità: 5,45 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS Number: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8529 |