Argento solfato 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Disilver sulphate
209470100
209471000
209475000
ACRO209470100EA
74
EUR
ACRO209470100
ACRO209471000
ACRO209475000
Argento solfato 99%, extra puro
Silver sulphate
Formula:
Ag₂SO₄ Peso molecolare: 311,8 g/mol Punto di ebollizione: 1085 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 652 °C Densità: 5,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS Number: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08603 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Nitrate (NO3) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in water and AgCl) |
Subst not pptd by HCl | ≤0.03 % |