Stampa…
Rame (II) solfato, anidro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Rame (II) solfato
A13986.0B A13986.0I A13986.30
A13986.0BEA 131 EUR
A13986.0B A13986.0I A13986.30
Rame (II) solfato, anidro 98%
Rame (II) solfato
Purity: 98% CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Odour: Odourless Melting Point: 560° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981
Formula: CuSO₄
Peso molecolare: 159,61 g/mol
Punto di fusione: >560 °C
Densità: 3,6
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010981
CAS Number: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2653