Stampa…
Rame (II) solfato, anidro, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
33308.22 33308.36 33308.A3
33308.22EA 50.5 EUR
33308.22 33308.36 33308.A3
Rame (II) solfato, anidro, per analisi
Rame (II) solfato
CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 3.6 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pale grey Odour: Odourless Melting Point: 560° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981
Formula: CuSO₄
Punto di fusione: >560 °C (dec.)
Densità: 3,6
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010981
CAS Number: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2653