Stampa…
Rame (II) solfato, anidro 98+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
197711000 197715000 197710025
ACRO197711000EA 32.2 EUR
ACRO197711000 ACRO197715000 ACRO197710025
Rame (II) solfato, anidro 98+% per analisi
Rame (II) solfato
Formula: CuSO₄
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Densità: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010981
CAS Number: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02722
Visualizza i codici
Appearance Light green to grey Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤1 % (300°C)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.01 %