Silver(I) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Disilver sulphide
Purity: 99.9+%
CAS No.: 21548-73-2
Molecular Formula: Ag2S
Formula Weight: 247.80
Physical Form: Crystalline powder
Density: 7.317
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 825°
Merck Reference: 14,8530
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003406
Formula:
Ag₂S Peso molecolare: 247,8 g/mol Punto di fusione: 825 °C Densità: 7,317 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003406 CAS Number: 21548-73-2 EINECS: 244-438-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8530 |