Stampa…
Silver(II) oxide
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
207850100 207850500
ACRO207850100EA 61.5 EUR
ACRO207850100 ACRO207850500
Silver(II) oxide
Silver(II) oxide
Formula: AgO
Peso molecolare: 123,87 g/mol
Punto di fusione: >100 °C (dec.)
Densità: 7,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00044285
CAS Number: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08666
Visualizza i codici
Appearance Grey to black Powder
Assay 85.5 to 88 % (AG)