Stampa…
Rame (II) ossido ≥94%, in polvere, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
23144.263EA 207 EUR
23144.263 23144.410
Rame (II) ossido ≥94%, in polvere, TECHNICAL
Rame (II) ossido
Formula: CuO
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1326 °C
Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010979
CAS Number: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Visualizza i codici
Assay Min. 94 %