Stampa…
Rame (II) ossido, wire_fine ∼ 0.65 x 3 mm elementary_analysis (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Ossido di rame (II)
MQ100
1.02765.0250 1.02765.1000 1.02765.0251
1.02765.0250EA 228 EUR
1.02765.0250 1.02765.1000 1.02765.0251
Rame (II) ossido, wire_fine ∼ 0.65 x 3 mm elementary_analysis (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Rame (II) ossido
Formula: CuO
Peso molecolare: 79.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2000
Punto di fusione: 1300 °C
Densità: 6.2 g/cm3 (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010979
CAS Number: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Visualizza i codici
Assay (oxygen demand as CuO) ≥ 55.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total carbon (C) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.005 %