Stampa…
Rame (II) ossido, granular for elementary analysis pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02764.0250 1.02764.2500
1.02764.0250EA 419 EUR
1.02764.0250 1.02764.2500
Rame (II) ossido, granular for elementary analysis pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Rame (II) ossido
Formula: CuO
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1326 °C (dec.)
Densità: 500 kg/m3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010979
CAS Number: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Visualizza i codici
Assay (complexometric) ≥ 99
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.015 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
C (Carbon) ≤ 0.01 %
Bulk density 240 - 270 g/100 ml
Particle size (0.71-2 mm) ≥ 90 %