Stampa…
Rame (II) ossido, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02761.0500 1.02761.9025
1.02761.0500EA 538 EUR
1.02761.0500 1.02761.9025
Rame (II) ossido, Supelco®
Rame (II) ossido
Formula: CuO
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1326 °C
Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010979
CAS Number: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)