Stampa…
Rame (II) ossido, nanopowder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
44663.09 44663.18
44663.09EA 43.2 EUR
44663.09 44663.18
Rame (II) ossido, nanopowder
Rame (II) ossido
CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 13m2/g Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Odour: Odourless Melting Point: 1326° Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
Formula: CuO
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1326 °C
Densità: 6,3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010979
CAS Number: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2646