Rame (II) ossido ≥99.9995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9995%
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: Powder
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Formula:
CuO Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1326 °C Densità: 6,3 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS Number: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2646 |