Stampa…
Rame (II) ossido ≥99.7% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ossido di rame (II)
41692.22 41692.36 41692.A3
41692.22EA 73.6 EUR
41692.22 41692.36 41692.A3
Rame (II) ossido ≥99.7% (metals basis)
Rame (II) ossido
Purity: 99.7% CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1326° Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
Formula: CuO
Peso molecolare: 79,55 g/mol
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1326 °C
Densità: 6,3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010979
CAS Number: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2646