Stampa…
Rame (II) ossido 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ossido di rame (II)
221281000 221280025 221285000
ACRO221281000EA 47.6 EUR
ACRO221281000 ACRO221280025 ACRO221285000
Rame (II) ossido 99+%
Rame (II) ossido
Formula: CuO
Peso molecolare: 79,55 g/mol
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1326 °C
Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010979
CAS Number: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Visualizza i codici
Appearance Black Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Carbon (C) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Total sulfur (as SO4) ≤0.02 %
Free alkali Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %